O sistema de insert de 24 multipoços HTS Corning® FluoroBlok™ tem um insert de membrana para cultura de células, de 24 multipoços, passível de ser automatizado, adequado para a triagem tanto manual como robotizada de células ou compostos.
- Economiza tempo e mão-de-obra em ensaios de quimiotaxia, migração e invasão celular, através da automatização da deteção do ensaio por fluorescência de tempo real
- Recolha rápida de dados sem necessidade de lavagem da placa ou de raspagem e contagem manual de células
- Representação gráfica da migração de células e moléculas em tempo real, sem desmontagem ou destruição do insert
- Manipula simultaneamente 24 inserts, uma vez que os 24 inserts fazem parte de uma única unidade que é compatível com as placas de 24 poços e o tabuleiro de alimentação Falcon®
O sistema de insert Corning® FluoroBlok™ é construído com uma membrana opaca de PET exclusiva que bloqueia eficazmente a transmissão da luz de 490 a 700 nm. A membrana interveniente que a fluorescência das células ou compostos marcados que se encontram na câmara superior do sistema de insert seja detetada na câmara de fundo. Logo que as células ou compostos marcados por fluorescência atravessam a membrana, deixam de estar protegidos contra a fonte de luz e podem ser facilmente detetados utilizando um leitor de microplacas para medição da fluorescência. O largo espetro de bloqueio da membrana FluoroBlok™ permite escolher vários fluoróforos para estudos de quimiotaxia, migração celular, invasão de células tumorais ou de bactérias, sinalização celular, toxicidade e permeabilidade para ensaios de biodisponibilidade oral e de absorção (células Caco-2).
Distância desde a membrana até ao fundo do poço: 2,0 mm
Diâmetro efectivo da membrana: 6,5 mm
Área de crescimento efectiva na placa de 24 poços: 2,0 cm²
Área de crescimento efectiva da membrana: 0,3 cm²
Altura do insert: 18 mm
Densidade dos poros insert de 3 µm: 8,0×10⁵ poros/cm²
Densidade dos poros insert de 8 µm: 1,0×10⁵ poros/cm²
Volume de meios sugerido no inserto: 300 - 500 μl
Volume de meios sugerido no poço: 1000 - 4000 μl