Print…
Sistema de insert em placa multiwell de 24 poços HTS Falcon®
Fornecedor: Corning
351180 351181 351182 351185
734-0378EA 113 EUR
734-0378 734-0379 734-0380 734-0383
Sistema de insert em placa multiwell de 24 poços HTS Falcon®
Microplacas Insertos e Placas
O sistema de insert de 24 poços HTS Falcon® foi concebido para automatizar muitos dos ensaios com células baseados em membrana mais utilizados e aumentar a produtividade e o rendimento desses ensaios no processo de descoberta de novas drogas. Disponíveis com membranas de diferentes tamanhos de poro (1, 3 e 8 µm), os inserts de 24 poços, têm sido utilizados com êxito em inúmeras aplicações, incluindo estudos de permeabilidade para biodisponibilidade oral e estudos de absorção (células Caco-2), quimiotaxia, e ensaios de migração e invasão celular.
  • Todas as vantagens dos inserts para
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Diâmetro efectivo da membrana 6,5 mm 6,5 mm
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Área de crescimento efectiva da membrana 0,3 cm² 0,3 cm²
Área de crescimento efectiva na placa de 24 poços 2,0 cm² 2,0 cm²
Distância desde a membrana até ao fundo do poço 2,0 mm 2,0 mm
Altura do insert 18 mm 18 mm
Volume de meios sugerido no inserto 300 - 500 µl 300 - 500 µl
Volume de meios sugerido no poço 1000 - 4000 µl 1000 - 4000 µl
Certificação ambiental ISO 14001 - Bedford