Print…
Placas, Nunc™ OmniTrays
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 243 EUR
734-0490 732-2735
Placas, Nunc™ OmniTrays
Microplacas Microplacas HTS
De PS, esterilizadas, com tampa. Estes tabuleiros de 90 ml são úteis para a triagem de bibliotecas e métodos de hibridação de ADN, sendo também apropriados para técnicas que usam caixas de Petri standard e para o crescimento de bactérias.
  • Compatíveis com os sistemas robotizados
  • O design de paredes robustas facilita o manuseamento e o empilhamento
  • Possibilidade de congelação a −20 °C
Dimensões exteriores: 128×86 mm
Volume de trabalho recomendado: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml