Print…
Microplacas de filtração AcroPrep™ de 384 poços, 100 µl
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 867 EUR
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Microplacas de filtração AcroPrep™ de 384 poços, 100 µl
Microplacas Microplacas de Filtração
Ideais para a preparação de amostras e procedimentos de detecção de HTS. As microplacas de filtração AcroPrep™ são feitas de PP resistente a produtos químicos e biologicamente inerte, com uma tampa de PS transparente, e estão disponíveis com várias configurações de membrana, para satisfazer os requisitos de inúmeras aplicações.
  • Possibilidade de escolha de configurações de membrana, cores de placa, volumes de poços e comprimentos de pontas de saída
  • Construídas numa única peça, design compatível com aplicações robotizadas, concebidas de acordo com as normas SBS
  • As placas são empilháveis, com ou sem tampas
  • As membranas são seladas individualmente em cada poço, o que elimina a contaminação. Cada poço possui um detector de fluidos
  • O rótulo com código de barras permite utilizar sistemas automáticos de detecção, e identifica o tipo de membrana