Print…
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 1,2 ml
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 273 EUR
732-4821 732-4883
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 1,2 ml
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP. Placas de 96 poços, com poços redondos para armazenamento e aplicações de triagem.
  • Volume de trabalho de 1,2 ml, quando vedada com vedantes adesivos ou de aplicação a quente, de 1,1, quando vedada com tiras de tampas para placas de armazenamento, ou de 1,0 ml, quando vedada com um tapete de vedação de 96 tampas
  • Poços de fundo em U, para facilitar a ressuspensão