Print…
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 0,8 ml
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859
732-4871EA 265 EUR
732-4871 732-4900
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 0,8 ml
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP. Placas de 96 poços para o armazenamento de amostras.
  • Volume de trabalho de 0,8 ml, quando selada com vedantes aderentes ou a quente, de 0,7 ml uando selada com tiras de tampas para placas de armazenamento, ou de 0,55 ml, quando selada com um tapete de selagem de 96 tampas
  • Poços de fundo cónico, para facilitar a colheita da amostra