Print…
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 2,2 ml
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 316 EUR
732-4843 732-4884
Placas de armazenamento com 96 poços fundos, de 2,2 ml
Microplacas Microplacas Deep Well
De PP. Placa de 96 poços quadrados, para aplicações de armazenamento e triagem, bem como crescimento de culturas bacterianas, quando utilizada em conjunto com vedantes adesivos permeáveis ao gás.
  • Volume de trabalho de 2,2 ml, vedada com vedantes adesivos ou de aplicação a quente, ou de 1,8 ml, vedada com um tapete de vedação de 96 tampas
  • Poços de fundo em U, para facilitar a ressuspensão