Print…
Placas para cultura de células em laminina Corning® BioCoat™
Fornecedor: Corning
354404 354410 354412
734-0112EA 263.37 EUR
734-0112 734-0117 734-0118
Placas para cultura de células em laminina Corning® BioCoat™
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
PS, revestidas com laminina. A laminina, um dos principais componentes estruturais das membranas basais, tem muitas funções variadas que são mediadas pela ligação a vários componentes da membrana basal (por exemplo, colagénio IV) e a receptores da superfície celular. As placas para cultura de células revestidas a laminina têm muitas aplicações, incluindo a promoção da adesão celular, a proliferação e diferenciação de vários tipos de células, especialmente células neuronais, células epiteliais, miocitos e mioblastos.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Informações de encomenda: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.