Print…
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Fornecedor: Corning
354689 356689
734-0403EA 102.32 EUR
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
PS, revestidas gelatina porcina. A gelatina Corning® BioCoat™ proporciona um substrato facilitador da fixação e crescimento, para cultura de vários tipos de células. Geralmente, a gelatina é usada na cultura de células normais e transfectadas, incluindo células endoteliais vasculares, células musculares, células tronco embrionárias e células F9 de teratocarcinoma.
  • Gelatin substrate enhances the attachment of a variety of normal and transfected cell types
  • Pre-treatment with gelatin eliminates time consuming preparation, saving time and money
  • Lot-to-lot consistency ensures reproducible results
A gelatina é uma mistura heterogénea de proteínas hidrossolúveis derivadas da hidrólise do colagénio. As aplicações incluem a promoção da fixação e distribuição das células endoteliais vasculares (por exemplo, células BME, BAEC, ES), mioblastos C2C12 e mioblastos MM14; cultura de células normais e F9 transfectadas de teratocarcinoma para estudos de expressão genética; e cultura de HUVEC para expressão de selectina E e indução de VEGF.