Print…
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Fornecedor: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 97.26 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
Revestidas a PS, com colagénio tipo I de cauda de rato. O colagénio é uma parte integrante da estrutura que mantém as células e os tecidos juntos, e foi reconhecido como uma matriz útil para melhorar a cultura de células. A utilização In vitro de colagénio pode afectar a aderência, a morfologia, o crescimento, a migração e a diferenciação de diversos tipos de células. As aplicações incluem a promoção da aderência e dispersão celular, a rápida expansão das populações de células, a cultura em soro reduzido ou isenta de soro, os estudos dos efeitos do colagénio I no comportamento das células, o aumento da sobrevivência das linhas de células primárias em cultura e os ensaios de aderência celular.
  • Aplicação uniforme de colagénio tipo I de cauda de rato, para desempenho constante
  • Fabricado num ambiente altamente controlado e rigorosamente testado, para garantir a consistência e o desempenho do produto