Print…
Recipientes de cultura de células revestidos a proteínas, polilisina CELLCOAT®
Fornecedor: Greiner Bio-One
781946_20 657930_50 662930_50 655944_20 657940_50 781936_20 655946_20 655930_20 655936_20 655940_20 781940_20 781944_20 655948_120 662940_50
737-0080EA 710 EUR
737-0080 392-0038 392-0045 392-0027 392-0039 737-0079 392-0028 738-0012 738-0013 738-0014 392-0134 392-0135 392-0282 392-0277
Recipientes de cultura de células revestidos a proteínas, polilisina CELLCOAT®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS, revestidos a polilisina. A poli-D-lisina (PDL) e a poli-L-lisina (PLL) são moléculas sintéticas que são usadas para melhorar a aderência de distintos tipos de células às superfícies de poliestireno. A eficácia do cultivo de linhas celulares individuais pode ser melhorada, especialmente quando se utiliza um meio isento de soro ou com um teor de soro reduzido, ou quando se realizam experiências tais como transfecções. Dado que a PDL é sintética, está isenta de impurezas transportadas por outras proteínas.
  • Melhor adesão celular, proliferação e crescimento de linhas celulares transfectadas (p.ex. HEK-293, PC12, L929, determinadas linhas celulares 3T3), de linhas celulares neuronais, bem como de células neuronais primárias e de células gliais
  • Indicados para o cultivo de células sem soro ou com um teor reduzido de soro
  • Submetidos a controlo da qualidade para demonstrar a promoção da aderência de células RCG (células neuronais do cerebelo de ratinhos)
Peso molecular: PDL 75-150 kD; PLL 30-70 kD
Shelf life: 24 months at room temperature