Print…
Placas de fundo óptico, de 96 e 384 poços, Nunclon™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 646 EUR
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Placas de fundo óptico, de 96 e 384 poços, Nunclon™
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
Placa de PS com fundo de polímero ou tipo lamela, esterilizada, com tampa. Estas placas, com a estrutura superior em branco ou preto e com base transparente, foram concebidas para proporcionar uma excelente transparência para observação dos conteúdos do poço.
  • Geometria de fundo plano do poço para acesso do leitor de microplacas
  • Dimensões compatíveis com o equipamento padrão e com os sistemas automatizados
  • O tratamento da superfície garante uma aderência e um crescimento celular excelentes
  • Fundo tipo lamela N.º 1,5 para uma dispersão mínima da luz e para uma autofluorescência reduzida garante a precisão dos resultados, graças à maior relação sinal/ruído
Volume de trabalho: 50 - 200 µl/poço
Working range: 50 - 200 µl/well