Print…
Placas para cultura de células, 96 poços, CELLSTAR®
Fornecedor: Greiner Bio-One
655098_32 655083_32 655086_32 655073_40 655088_40 655079_40 655087_40 655090_32 675083_32 675086_32 675090_32 675180_32
738-0024EA 418 EUR
738-0024 392-0024 392-0025 392-0022 738-0019 392-0023 738-0018 736-0230 392-0056 392-0057 392-0058 392-0060
Placas para cultura de células, 96 poços, CELLSTAR®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
PS, tratadas para cultura celular, estéreis. Todas as placas estão certificadas como isentas de Rnase, Dnase e DNA humano, são não pirogénicas e não citotóxicas.
  • Fundo em forma de F com excelentes propriedades óticas ideais para aplicações microscópicas
  • Placas de fundo transparente com paredes pigmentadas e fundo com um filme fino transparente, ideal para métodos de deteção por luminescência ou fluorescência
  • Placas com metade da área permitem uma redução do volume de amostra até 50%
  • Tampa permite trocas de gás com evaporação mínima
Cor: base µClear® (transparente), preta ou branca opaca
Colour: µClear® (clear), black or white