Print…
Placas para cultura de células, 96 poços, CELLSTAR®
Fornecedor: Greiner Bio-One
655180_100 655162_100 655182_160 655185_60 651180_100 650160_100 650180_100 651160_100 655160_100 650185_240 655180_NOV
391-3325EA 239 EUR
391-3325 392-0283 392-0225 392-0284 392-0021 392-0018 392-0019 392-0020 392-0026 GREI650185_240 GREI655180_NOV
Placas para cultura de células, 96 poços, CELLSTAR®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
PS, tratadas para cultura celular, estéreis. As placas tratadas para cultura celular estão disponíveis com fundos redondos (U), cónicos (V) ou planos (F). Todas as placas são certificadas como isentas de RNAse, DNAse e DNA humano, são não-pirogénicas e não-citotóxicas.
  • Placas de fundo redondo (U), sem ângulos, para pipetagem limpa e fácil
  • Placas de fundo cónico (V) para pipetagem precisa
  • Placas de fundo plano (F) com excelentes propriedades óticas, bem como um maior volume de trabalho
  • Forma de chaminé nas placas de fundo F impede a contaminação cruzada
  • Tampa permite a troca de gás com evaporação mínima
Cor: Transparente
Com anéis de condensação.