Print…
Placas para cultura de células, mutipoços, CELLSTAR®
Fornecedor: Greiner Bio-One
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100 662160_NOV
391-3370EA 309 EUR
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036 GREI662160_NOV
Placas para cultura de células, mutipoços, CELLSTAR®
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
PS, com tampa, estéreis. Placa para cultura de células multipoços disponíveis com tratamento físico da superfície (para culturas de células aderentes) ou com superfície hidrofóbica (para culturas em suspensão e células hibridomas). Todas as placas são certificadas como isentas de RNAse, DNAse e DNA humano, são não-pirogénicas e não-citotóxicas.
  • Alta transparência e baixa autofluorescência
  • Tampa permite a troca de gases com evaporação mínima
  • Tampa de uma só posição evita a contaminação cruzada
  • Codificação dos poços alfanumérica
  • Compatibilidade com sistemas automatizados