Print…
Placas para cultura de células, de 384 poços, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 399 EUR
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Placas para cultura de células, de 384 poços, Nunc™
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
De PS, com tratamento de cultura de tecidos, estéreis. Ideais para a cultura de células, fusão de células, clonagem e titulações virais.
  • Tratamento da superfície Nunclon™Δ, para um crescimento e uma aderência excelentes das células
  • Não tóxicos, não pirogénicos
  • Os poços quadrados arredondados eliminam a absorção
  • Optimizados para a contagem de cintilações
Volume de trabalho: 1 a 100 µl
Working range: 10 - 100 µl