Print…
Placas, revestidas a colagénio I, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 760 EUR
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Placas, revestidas a colagénio I, Nunc™
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
Placas de PS prontas a usar, pré-revestidas a colagénio I, com tampa.
  • A superfície de crescimento consistente de cada lote assegura um desempenho garantido
  • A superfície de alta qualidade promove a fixação, o crescimento e a diferenciação das células em meios isentos de soro e em meios contendo soro
  • Estáveis à temperatura ambiente
L×C: 128×86 mm.