Print…
Placas, revestidas a poli-D-lisina, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 1058 EUR
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Placas, revestidas a poli-D-lisina, Nunc™
Microplacas Microplacas para Cultura de Células
Placas de PS prontas a usar, pré-revestidas a poli-D-lisina, com tampa.
  • A superfície de crescimento consistente de cada lote assegura um desempenho garantido
  • A superfície de alta qualidade promove a aderência, o crescimento e a diferenciação das células em meios isentos de soro e em meios contendo soro
  • Estáveis à temperatura ambiente
L×C: 128×86 mm