Print…
Placas companion para inserts para cultura de células Falcon®
Fornecedor: Corning
353502 353503 353504 355467
734-0065EA 184.12 EUR
734-0065 734-0066 734-0067 734-1095
Placas companion para inserts para cultura de células Falcon®
Microplacas Insertos e Placas
PS, com tratamento de cultura de tecidos, esterilizadas, não pirogénicas, com tampa. Concebidas especificamente para a utilização com inserts para cultura de células Falcon® ou Corning® BioCoat™, de maneira a eliminar a evaporação e a contaminação devidas a uma tampa inadequada.
  • Os reagentes podem ser adicionados de modo rápido e consistente para experiências temporizadas
  • A aspiração feita a partir do poço é mais fácil, reduzindo o risco de contaminação
  • Os fluidos não podem evaporar entre o inserto e a parede do poço
  • A tampa de evaporação reduzida reduz a evaporação e a contaminação
Na "Posição de alimentação", o acesso à pipeta é aperfeiçoado para o manuseamento de fluidos no lado basolateral. Na "Posição de incubação", os inserts para cultura de células permanecem fechados na posição nos respectivos poços da placa companion.
Nota: podem ser usadas com ou sem inserts para cultura de células.