Print…
Invasion chambers, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Fornecedor: Corning
354483 354481 354480
734-1049EA 637.9 EUR
734-1049 734-1048 734-1047
Invasion chambers, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Cultura celular, Suplementos e aditivos
Um sistema in vitro para avaliar o potencial invasivo das células malignas e das normais.
  • Desempenho biológico comprovado utilizando a membrana PET Corning® FluoroBlok™ revestida com matriz Corning® Matrigel®
  • Permite uma quantificação rápida e reprodutível da invasão de células tumorais in vitro
  • Aumenta o rendimento em ensaios de invasão de células tumorais
  • Permite a automação de ensaios com detecção por fluorescência simplificada e não destrutiva
  • Economiza tempo e a triagem em laboratório para potenciais compostos anti-metastáticos
As câmaras Corning® BioCoat™ Matrigel® para ensaios de invasão permitem a realização de estudos de potencial metastático de células tumorais; expressão da matriz-metaloproteinase na superfície de células tumorais invasivas; inibição da metástase mediante componentes ECM ou drogas antineoplásticas (i.e. Taxol®); expressão alterada das proteínas da superfície da célula em células metastáticas; e invasão de células normais, tais como células estaminais embrionárias, citotrofoblastos e fibroblastos, bem como múltiplas linhas celulares. A câmara Corning® BioCoat™ Matrigel® para ensaios de invasão é um sistema in vitro para o estudo da invasão celular através da membrana basal. Consiste em inserts para cultura de células Falcon® que contêm uma membrana PET com poros de 8,0 µm, revestida com uma camada uniforme de matriz Corning® Matrigel®.
O Sistema de Invasão Tumoral Corning® BioCoat™ é um sistema in vitro para o estudo da invasão de células tumorais através da membrana basal. Consiste em placas multipoços de inserção Corning® FluoroBlok™, com uma membrana FluoroBlok™ com poros de 8,0 µm revestida com uma camada uniforme de matriz de membrana basal Corning® Matrigel®. A matriz Corning® Matrigel® obstrui os poros da membrana FluoroBlok™, impedindo as células não invasivas de migrar através da membrana.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação Baixo impacto de fabricação
Espécies
Controlo da qualidade Testados relativamente à capacidade de permitir a invasão de células HT-1080, uma linha celular de fibrossarcoma humano invasivo, e de excluir a invasão de células 3T3, uma linha celular não invasiva de fibroblastos de rato
Testados com resultado negativo quanto à presença de bactérias e fungos
Testados relativamente à capacidade de permitir a invasão de células HT-1080, uma linha celular de fibrossarcoma humano invasivo, e de excluir a invasão de células 3T3, uma linha celular não invasiva de fibroblastos de rato
Testados com resultado negativo quanto à presença de bactérias e fungos
Testados relativamente à capacidade de permitir a invasão de células HT-1080, uma linha celular de fibrossarcoma humano invasivo, e de excluir a invasão de células 3T3, uma linha celular não invasiva de fibroblastos de rato
Testados com resultado negativo quanto à presença de bactérias e fungos
Origem
Armazenamento e estabilidade Armazenar a -20 °C na embalagem original. Preservar durante pelo menos 3 meses a -20 °C Armazenar a -20 °C na embalagem original. Preservar durante pelo menos 3 meses a -20 °C Armazenar a -20 °C na embalagem original. Preservar durante pelo menos 3 meses a -20 °C
Certificação ambiental ISO 14001 - Bedford ISO 14001 - Bedford ISO 14001 - Bedford