Print…
Insert para cultura de células, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 442 EUR
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Insert para cultura de células, Nunc™
Microplacas Insertos e Placas
Para o cultivo da maioria dos tipos de células, sem revestimento da matriz. As membranas são soldadas termicamente à estrutura superior de poliestireno. As membranas de policarbonato com tamanho do poro maior são indicadas para inúmeros usos na cultura de células, incluindo estudos de transporte, ensaios de toxicidade, estudos de quimiotaxia e microscopia electrónica. Ambos os tipos de membranas são transparentes quando húmidos e são apropriados para contraste de fase e sistemas ópticos de Normanski.
  • Tratados e submetidos a controlo da qualidade para a cultura de células
  • Excelente fixação e crescimento celulares
  • Não tóxicos e resistentes à maioria dos solventes
  • Baixa ligação não específica
Todos os insertos para cultura de células Nunc™: Volume de trabalho recomendado, ml = para além do volume de trabalho de poços normal.