Print…
Microplacas, 384 poços
Fornecedor: Greiner Bio-One
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 784074_40 781077_40 784075-25_150 784086_32 793855_60 788101_80
736-0149EA 137 EUR
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 GREI784074_40 738-0155 GREI784075-25_150 GREI784086_32 GREI793855_60 GREI788101_80
Microplacas, 384 poços
Microplacas Microplacas HTS
De PS. Com a excepção das Small Volume™, todas as microplacas de PS com 384 poços têm poços quadrados arredondados, que combinam as vantagens de um volume de trabalho flexível (10 a 130 µl) com absorção e embolação reduzidas. As placas Small Volume™ têm poços redondos com uma geometria cónica, que permite um volume de trabalho de apenas 4 a 25 µl. Com excepção de alguns formatos esterilizados, todas as placas são fornecidas sem tampa.
  • Poço com perfil de fundo plano
  • Possibilidade de escolha entre fundo sólido ou µClear®
  • Duas versões de ligação disponíveis: média ou elevada
  • Isentas de DNase, RNase e ADN humano, e não pirogénicas