Print…
Placas de 384 poços, sem tratamento, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 241 EUR
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
Placas de 384 poços, sem tratamento, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
De PS. Concebidas para bibliotecas de ADN e para aplicações HTS. Placas transparentes, para ensaios colorimétricos e para armazenamento de amostras, placas brancas, para ensaios de luminescência, e placas pretas, para ensaios de fluorescência.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Dimensões exteriores: 128×86 mm
Total well volume: 120 µl.
Total well volume: 120 µl