Print…
Microplacas, 96 poços
Fornecedor: Greiner Bio-One
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400
391-3605EA 126 EUR
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208
Microplacas, 96 poços
Microplacas Microplacas HTS
PS, sem tampa. Estão disponíveis um grande número de microplacas de 96 poços diferentes numa ampla variedade de tratamentos de superfície e com escolha no tipo de poço, e com fundo opaco ou µClear®. Todas as placas são isentas de Dnase, Rnase e DNA humano, e são não pirogénicas.