Print…
Placas MicroWell™ 96, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 112 EUR
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Placas MicroWell™ 96, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
De PS, transparente, sem tratamento. Utilizadas em muitos campos, incluindo screening de antibióticos, testes serológicos, armazenamento e screening de compostos e bibliotecas de ADN.
  • Os aros do poço elevados e os correspondentes anéis de condensação na tampa evitam a contaminação cruzada e a evaporação
  • O design de flange alta facilita o manuseamento automatizado
  • A forma cónica do poço maximiza a recuperação de amostras
  • Também está disponível uma versão com código de barras
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement