Print…
Sistemas de replicação, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
250393 250520
732-2706EA 5630 EUR
732-2706 732-2707
Sistemas de replicação, Nunc™
Microplate and Petri Dish Replicators
Replicadores de alumínio anodizado com pinos de aço inoxidável, copiadores de PP. Concebido para a replicação de bibliotecas de ADN, este sistema é o ideal para transferir pequenos volumes de líquido de placa para placa ou para membrana. Os pinos transferem 1,0 µl (±0,1 µl) de líquido.