Print…
MiniTrays, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
452256 470378 472400
735-0201EA 1910 EUR
735-0201 735-0202 735-0203
MiniTrays, Nunc™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS. Úteis em estudos de clonagem de células, citotoxicidade e serotipagem.
  • Adsorção limitada de proteínas
  • A clareza óptica permite o uso com microscópios invertidos
  • As tampas possuem patilhas com marcações para uma orientação correcta
  • Coordenadas alfanuméricas com caracteres grandes e sobrelevados
  • Superfície tratada para maximizar a mistura de amostras e reagentes
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo MiniTray, de perfil baixo, com tampa MiniTray, de perfil elevado, placa-S
Environmentally Preferable
Volume total 10 µl 10 µl
Dimensões Topo: 3,82 mm; fundo: 1,34 mm; profundidade: 1,92 mm Topo: 3,72 mm; fundo: 1,30 mm; profundidade: 2,10 mm
Tabuleiro, L×C 81×56 mm (sem tampa); 84×94 mm (com tampa) 81×56 mm (sem tampa)