Print…
Microplacas, 96 e 384 poços, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 312 EUR
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Microplacas, 96 e 384 poços, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
De PP, sem tratamento, sem tampa. Estas placas são ideais para ensaios em fase líquida, preparação de amostras, armazenamento de compostos e síntese química, uma vez que são não tóxicas e resistentes à maioria dos produtos químicos, solventes e álcoois. As placas brancas para aplicações de luminescência maximizam a reflexão do sinal e minimizam a autoluminescência. As placas pretas para aplicações de fluorescência reduzem a fluorescência do fundo e minimizam o retorno de luz difusa. As placas coloridas são especialmente indicadas para aplicações de armazenamento.
  • Compatíveis com
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement