Print…
Microplacas brancas para aplicações de luminescência
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 214 EUR
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Microplacas brancas para aplicações de luminescência
Microplacas Microplacas para Imunologia
Esta gama inclui microplacas Microlite™ e de ligação universal (UB) brancas, densamente pigmentadas, para minimizar a interferência e para proporcionar elevada reflectividade. Estas características são ideais para reacções luminescentes intensas, em que a transferência de luminosidade pode ser preocupante, ou para ensaios de luminescência mínima, em que a mais pequena quantidade de luz pode afectar os resultados.
  • A microplaca Microlite™+ tem uma superfície que se pauta por uma interferência mínima e por uma reflectividade extra-elevada
  • Possibilidade de escolha entre o formato de 96 poços ou de placa de tiras
  • Poços de fundo plano para a obtenção de características ópticas ideais
A microplaca Microlite™ 1+ é a ideal para reacções luminescentes de sinal reduzido, oferecendo uma ligação média com gama dinâmica melhorada, reflectividade extra-elevada e interferência mínima.
A microplaca Microlite™ 2+ é uma superfície irradiada de ligação elevada, com gama dinâmica melhorada, reflectividade extra-elevada e interferência mínima, para reacções luminescentes de sinal reduzido.