Print…
Placas de imunologia de 384 poços, MaxiSorp™, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
460372 460518 464718
735-0035EA 401 EUR
735-0035 735-0036 735-0114
Placas de imunologia de 384 poços, MaxiSorp™, Nunc™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS, com tratamento da superfície MaxiSorp™ certificado, design com fenda. Disponíveis com possibilidade de escolha entre placas transparentes, para ensaios colorimétricos e para armazenamento de amostras; placas brancas, para ensaios de luminescência; e placas pretas, para ensaios de fluorescência.
  • Dimensões idênticas às da placa de 96 poços
  • As placas brancas e pretas minimizam as interferências
  • Os poços quadrados arredondados eliminam a absorção
  • Fundo plano para leitura óptica
  • Compatíveis com os leitores automáticos e os sistemas de manuseamento de líquidos
Gama de trabalho: 10 - 100 µl por poço.
Working range: 10 - 100 µl per well