Print…
Placas MicroWell™, de 96 poços, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 205 EUR
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
Placas MicroWell™, de 96 poços, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Microplacas Microplacas HTS
De PS, sem tratamento, pinchbar design. Placas MicroWell™ de 96 poços para ensaios baseados em fluorescência e luminescência. Placas pretas para leitura da fluorescência com o mínimo de retrodifusão luminosa e fluorescência do fundo. Placas brancas para luminescência com reflexão máxima e autoluminescência mínima.
  • Os anéis do poço elevados reduzem o risco de contaminação cruzada
  • Poços de fundo plano (F) para a obtenção de excelentes características ópticas
  • As placas adaptam-se a todo o equipamento padrão
  • Compatíveis com as tampas para as placas MicroWell™ e com fita adesiva
Volume de trabalho recomendado: 200 µl por poço
Recommended working volume: 200 µl per well