Print…
Placas de fundo óptico, de 96 e 384 poços, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 686 EUR
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Placas de fundo óptico, de 96 e 384 poços, Nunc™
Microplacas Microplacas HTS
Estrutura superior de PS com ou sem película de PS. Base de lamela de 1,5. Concebidas para ensaios baseados em fluorescência e luminescência, estas placas possuem estruturas superiores em branco ou preto, com fundos transparentes. Por conseguinte, podem ser lidas a partir do fundo ou do topo, ou de ambos.
  • Compatíveis com equipamentos automatizados de manuseamento
  • Identificação alfanumérica do poço
  • Optimizadas para a contagem de cintilações
  • A reduzida fluorescência do fundo garante a precisão dos resultados, graças à maior relação sinal/ruído