Print…
Placas MicroWell™, de 96 poços, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 277 EUR
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Placas MicroWell™, de 96 poços, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Microplacas Microplacas HTS
De PS, com tratamento de cultura de tecidos, esterilizada, com tampa. Placas MicroWell™ de 96 poços para ensaios com células baseados em fluorescência e luminescência. Placas pretas para leitura da fluorescência com o mínimo de retrodifusão luminosa e fluorescência do fundo. Placas brancas para luminescência com reflexão máxima e autoluminescência mínima.
  • Os rebordos elevados dos poços reduzem o risco de contaminação cruzada
  • Poços de fundo plano (F) para a obtenção de excelentes características óticas
  • Tampas e rebordos das placas concebidos para reduzir a evaporação
  • As placas adaptam-se a todo o equipamento padrão
  • Superfície tratada com Nunclon™Δ certificado
Volume de trabalho recomendado: 200 µl por poço
Recommended working volume: 200 µl per well