Print…
Acessórios para microplacas, Nunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5500 5550
735-0189EA 272 EUR
735-0189 735-0488
Acessórios para microplacas, Nunc™
Microplacas Microplacas para Imunologia
Concebidos para o uso com microplacas Thermo Scientific™. As tampas tipo A são adequadas para as gamas Immulon®, Microfluor® e Microlite™.
  • As tampas tipo A são adequadas para as gamas Immulon®, Microfluor® e Microlite™