Print…
Microplacas para aplicações de fluorescência
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 206 EUR
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Microplacas para aplicações de fluorescência
Microplacas Microplacas para Imunologia
Concebida especialmente para aplicações de fluorescência, esta gama de produtos dispõe de superfícies de ligação que incluem Microfluor® e ligação universal (UB), e estão disponíveis com pigmentação preta ou branca, dependendo dos requisitos específicos do ensaio.
  • Disponíveis no formato com 96 poços ou em placa de tiras, em função das exigências dos instrumentos automáticos
  • As microplacas Microfluor® têm poços sobreelevados para evitar a contaminação cruzada
As microplacas pretas apresentam um baixo sinal de fundo para aumentar a sensibilidade do ensaio com interferências mínimas, evitando ao mesmo tempo transferências ligeiras entre os poços. Estão disponíveis em configurações de ligação elevada e média:
As microplacas pretas Microfluor® 1 e UB pautam-se por um baixo ruído de fundo.
As placas pretas Microfluor® 2 são microplacas irradiadas que proporcionam uma ligação mais forte e uma fluorescência mínima do fundo.
As microplacas brancas caracterizam-se por uma reflectividade mais elevada para aumentar o sinal e, consequentemente, a sensibilidade, ao mesmo tempo que melhoram as relações sinal/ruído. Deste modo, aumentam a gama dinâmica e minimizam as interferências. Estão disponíveis em configurações de ligação elevada e média:
As microplacas brancas Microfluor® 1 oferecem uma reflectividade elevada e uma fluorescência do fundo reduzida.
As placas brancas Microfluor® 2 são microplacas irradiadas para ensaios que requeiram uma ligação mais forte e fundo reduzido para ensaios de fluorescência na gama dos raios ultravioleta.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.