Print…
Placas e módulos, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 330 EUR
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Placas e módulos, FluoroNunc™ e LumiNunc™
Microplacas Microplacas para Imunologia
De PS, com superfície tratada MaxiSorp™ ou PolySorp™. Para ensaios de ligação e imunoensaios baseados em fluorescência e luminescência. Disponíveis com possibilidade de escolha entre a superfície MaxiSorp™ certificada, que tem forte afinidade com moléculas com domínios mistos hidrofílicos/hidrófobos, e a superfície PolySorp™, menos polar do que a MaxiSorp™, que tem afinidade com moléculas de natureza mais hidrofóbicas.
  • Possibilidade de escolha entre módulos com suporte ou placas de 96 poços, com poços planos (F) ou em C
  • As placas e os módulos brancos proporcionam a máxima reflexão com a mínima autofluorescência e autoluminescência
  • As placas e os módulos pretos proporcionam um ruído de fundo mínimo na leitura da fluorescência, pautam-se por uma retrodispersão mínima da luz e reduzem as interferências
  • As placas e os módulos incolores estão indicados para a fluorescência de resolução temporal
* Com certificado