Print…
Provetas
Fornecedor: KARTELL
1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1094 1082CASE 1094CASE 1080CASE
612-0936EA 5.8 EUR
612-0936 612-0937 612-0938 612-0939 612-0940 612-0941 612-0942 612-0943 KART1082CASE KART1094CASE KART1080CASE
Provetas
Provetas Provetas graduadas
De PP, extremamente transparente, forma alta.
  • Com bico, a base pentagonal assegura uma estabilidade excelente
  • Paredes repelentes da água, sem formação de qualquer menisco, resistência química excelente
  • Graduações em relevo, permanentes
ISO 6706, BS 5404
Certificações: ISO 6706, BS 5404