Print…
Cilindros de medição, forma baixa, classe B, vidro borossilicato
Fornecedor: Kavalier
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 109 EUR
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Cilindros de medição, forma baixa, classe B, vidro borossilicato
Provetas Provetas graduadas
Borosilicate glass, low form, class B.
  • Hexagonal base
  • White graduations
Certificações: ISO 4788, DIN 12 680-1