Print…
Provetas
Fornecedor: KARTELL
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
612-4000EA 5.8 EUR
612-4000 612-4001 612-4002 612-4003 612-4004 612-4005 612-4006 612-4007
Provetas
Provetas Provetas graduadas
De PMP transparente (TPX®), forma baixa, autoclaváveis.
  • Com bico, base circular e graduações moldadas a branco
  • Resistência química excelente
  • Aptas a suportarem temperaturas até 170 °C