Print…
Provetas
Fornecedor: HIRSCHMANN
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 62.3 EUR
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Provetas
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, forma alta, classe A.
  • Calibradas para conter "In", de conformidade certificada e com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Base hexagonal de plástico e anel de protecção com bico
  • Linhas curtas, graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788