Print…
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Fornecedor: HIRSCHMANN
2340194 2340160 2340170 2340175 2340180 2340186 2340190 2340193
612-3095EA 222 EUR
612-3095 612-1525 612-1526 612-1527 612-1528 612-1529 612-1530 612-1531
Mixing measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, com rolha PE, classe A.
  • Calibradas para conter "In", de conformidade certificada e com data do lote inscrita (www.hirschmannlab.de)
  • Base de vidro hexagonal, IN esmerilado
  • Graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788