Print…
Cilindros de medição, formato baixo, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Fornecedor: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 71 EUR
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Cilindros de medição, formato baixo, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma baixa, classe B.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base hexagonal, com bico
  • Marcas e inscrições em âmbar ETERNA
DIN  EN ISO 4788
Certificações: DIN  EN ISO 4788