Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe B, PP
Fornecedor: Brand
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 5 EUR
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Cilindros de medição, formato alto, classe B, PP
Provetas Provetas graduadas
PP, altamente translúcido, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Com escala impressa a azul ou escala em relevo
  • A exposição a temperaturas até +80 °C não provocará uma transposição permanente dos limites de tolerância; é recomendada a limpeza a temperaturas inferiores a +60 °C para preservação das marcas e inscrições
DIN 12 681 / ISO 6706