Print…
Provetas
Fornecedor: HIRSCHMANN
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 105 EUR
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Provetas
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter "In"
  • Base de vidro hexagonal, com bico
  • Linhas curtas, graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788