Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Fornecedor: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 80.5 EUR
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Cilindros de medição, formato alto, classe B, vidro borossilicato, SILBERBRAND ETERNA
Provetas Provetas graduadas
Vidro borossilicato 3.3, forma alta, classe B.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Base hexagonal, com bico
  • Marcas pequenas de graduação, marcas e inscrições âmbar ETERNA
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788.