Print…
Provetas
Fornecedor: KARTELL
2566 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2567
612-4066EA 25.3 EUR
612-4066 612-4060 612-4061 612-4062 612-4063 612-4064 612-4065 612-4067
Provetas
Provetas Provetas graduadas
De PP translúcido, forma alta.
  • Com bico, base pentagonal e graduações moldadas a azul
  • Autoclaváveis a +121 °C, aptas a suportarem temperaturas até +100 °C durante o trabalho contínuo
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificações: ISO 6706, BS 5404 Parte 2