Print…
Provetas
Fornecedor: KARTELL
2575 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
612-4073EA 26.9 EUR
612-4073 612-4068 612-4069 612-4070 612-4071 612-4072 612-4074 612-4075
Provetas
Provetas Provetas graduadas
De PMP transparente (TPX®), forma alta, autoclaváveis.
  • Com bico, base pentagonal e graduações moldadas a azul
  • Sem menisco, com superfície quimicamente não absorvente e hidrofóbica, e resistência química excelente
  • Podem ser utilizadas com líquidos a temperaturas até 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificações: ISO 6706, BS 5404 Parte 2