Print…
Provetas
Fornecedor: VITLAB
64704 64804 64904 65004 65204 65304
612-4412EA 9.4 EUR
612-4412 612-4413 612-4414 612-4415 612-4417 612-4418
Provetas
Provetas Provetas graduadas
De PMP transparente, forma alta, classe A.
  • Com bico, base hexagonal e graduações moldadas a toda a volta
  • Exactidão verificada individualmente e marcada com um "H"
  • Fornecidas com certificado de teste com indicação do número do lote e do ano de fabrico (também inscrito na proveta)
DIN 12681 / ISO 6706
Certificações: DIN 12681 / ISO 6706