Print…
Cilindros de medição, formato alto, classe A, PMP
Fornecedor: Brand
35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 60.1 EUR
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Cilindros de medição, formato alto, classe A, PMP
Provetas Provetas graduadas
De PMP transparente, forma alta, classe A, conformidade certificada.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Com escala impressa a azul
  • A exposição a temperaturas até +121 °C não provocará uma transposição permanente dos limites de tolerância
  • É recomendada a limpeza a temperaturas inferiores a +60 °C para preservação das marcas e inscrições
DIN 12 681 / ISO 6706
Certificações: DIN 12 681 / ISO 6706
Informações de encomenda: Supplied with a batch certificate. Measuring cylinders are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.