Print…
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Fornecedor: HIRSCHMANN
2330194 2330160 2330170 2330175 2330180 2330186 2330190 2330193
612-3087EA 189 EUR
612-3087 612-3080 612-3081 612-3082 612-3083 612-3084 612-3085 612-3086
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Provetas Provetas graduadas
DURAN®, vidro borosilicato, com rolha PE, classe B.
  • Calibradas para conter "In"
  • Base de vidro hexagonal, NS esmerilado
  • Graduações de ponto principal, graduações a azul
DIN EN ISO 4788
Certificações: DIN EN ISO 4788